5-Bromo-6-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Magenta-phos
BIB1419-1G BIB1419-250MG BIB1419-5G
APOSBIB1419-1GEA 219 EUR InStock
APOSBIB1419-1G APOSBIB1419-250MG APOSBIB1419-5G
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt
Formule: C₈H₄BrClNO₄P·2Na
MW: 370,432 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01311741
Numéro CAS: 404366-59-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité