Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Bromo-2-naphthyl α-D-mannopyranoside

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSBIB1422-100MGEA 87.3 EUR InStock
APOSBIB1422-100MG
6-Bromo-2-naphthyl α-D-mannopyranoside
6-Bromo-2-naphthyl α-D-mannopyranoside


Formule: C₁₆H₁₇BrO₆
MW: 385,207 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00067621
Numéro CAS: 28541-84-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité