4-Nitrophenyl α-D-xylopyranoside
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSBIB1435-100MGEA 102 EUR InStock
APOSBIB1435-100MG APOSBIB1435-50MG APOSBIB1435-250MG
4-Nitrophenyl α-D-xylopyranoside
4-Nitrophenyl α-D-xylopyranoside
Formule: C₁₁H₁₃NO₇
MW: 271,223 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00067649
Numéro CAS: 10238-28-5
EINECS: 233-572-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité