L-Alanine 7-amido-4-methylcoumarin trifluoroacetate salt
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: L-Alanine-AMC.TFA
BIB1438-1G BIB1438-500MG
APOSBIB1438-1GEA 125 EUR InStock
APOSBIB1438-1G APOSBIB1438-500MG
L-Alanine 7-amido-4-methylcoumarin trifluoroacetate salt
L-Alanine 7-amido-4-methylcoumarin trifluoroacetate salt
Formule: C₁₃H₁₄N₂O₃·CF₃CO₂H
MW: 360,285 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00037394
Numéro CAS: 96594-10-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité