β-Thionicotinamide adenine dinucleotide, reduced form disodium salt 92+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Thionicotinamide-DPN disodium salt, Thionicotinamide adenine dinucleotide disodium salt reduced form, Thio-NADH
BIB5005-100MG BIB5005-250MG BIB5005-50MG
APOSBIB5005-100MGEA 122 EUR InStock
APOSBIB5005-100MG APOSBIB5005-250MG APOSBIB5005-50MG
β-Thionicotinamide adenine dinucleotide, reduced form disodium salt 92+%
β-Thionicotinamide adenine dinucleotide, reduced form disodium salt
Purity determined enzymatic method (ADH)
Formule: C₂₁H₂₇N₇O₁₃P₂S·2Na
MW: 725,47 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00133854
Numéro CAS: 1921-48-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité