5-Hydroxytryptophol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(2-Hydroxyethyl)-1H-indol-5-ol
BIB6072-1G BIB6072-250MG
APOSBIB6072-1GEA 290 EUR InStock
APOSBIB6072-1G APOSBIB6072-250MG
5-Hydroxytryptophol
5-Hydroxytryptophol
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,1998 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00047197
Numéro CAS: 154-02-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité