6-Methoxyindole-3-acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIB6101-1G BIB6101-500MG BIB6101-2.5G
APOSBIB6101-1GEA 16.1 EUR InStock
APOSBIB6101-1G APOSBIB6101-500MG APOSBIB6101-2.5G
6-Methoxyindole-3-acetic acid
6-Methoxyindole-3-acetic acid
Formule: C₁₁H₁₁NO₃
Point de fusion: 163…165 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01548400
Numéro CAS: 103986-22-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité