2-Naphthyl caprylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIB6122-1G BIB6122-500MG
APOSBIB6122-1GEA 270 EUR InStock
APOSBIB6122-1G APOSBIB6122-500MG
2-Naphthyl caprylate
2-Naphthyl caprylate
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00046465
Numéro CAS: 10251-17-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité