4-Nitrophenyl-α-D-maltohexaoside
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIB6130-1G BIB6130-250MG BIB6130-500MG
APOSBIB6130-1GEA 719 EUR InStock
APOSBIB6130-1G APOSBIB6130-250MG APOSBIB6130-500MG
4-Nitrophenyl-α-D-maltohexaoside
4-Nitrophenyl-α-D-maltohexaoside
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00065704
Numéro CAS: 74173-30-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité