Punicalin
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4,6-Gallagyl-D-glucose
BIB6296-10MG BIB6296-25MG BIB6296-50MG
APOSBIB6296-10MGEA 364 EUR InStock
APOSBIB6296-10MG APOSBIB6296-25MG APOSBIB6296-50MG
Punicalin
Punicalin
Formule: C₃₄H₂₂O₂₂
MW: 782,525 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09838018
Numéro CAS: 65995-64-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité