Cochlioquinone A
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Luteoleersin
BIBR1150-1MG BIBR1150-5MG
APOSBIBR1150-1MGEA 174 EUR InStock
APOSBIBR1150-1MG APOSBIBR1150-5MG
Cochlioquinone A
Cochlioquinone A
From microbial source. Purity: (c.70%)
Formule: C₃₀H₄₄O₈
MW: 532,666 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD08062299
Numéro CAS: 32450-25-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité