Sesquicillin A
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSBIBR1155-1MGEA 285 EUR InStock
APOSBIBR1155-1MG APOSBIBR1155-5MG
Sesquicillin A
Sesquicillin A
From microbial source
Formule: C₂₉H₄₂O₅
MW: 470,641 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD08274594
Numéro CAS: 51103-58-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité