5-Cyano-2,3-ditolyl tetrazolium chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: CTC
BIC1455-50MG
APOSBIC1455-50MGEA 212 EUR InStock
APOSBIC1455-50MG
5-Cyano-2,3-ditolyl tetrazolium chloride
5-Cyano-2,3-ditolyl tetrazolium chloride
Tetrazolium dye which produces a fluorescent formazandye in coupled redox reactions
Formule: C₁₆H₁₄N₅·Cl
MW: 311,769 g/mol
Point de fusion: 255 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00467521
Numéro CAS: 90217-02-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité