Sulpho-SMPB (Sulphosuccinimidyl 4-(4-maleimidophenyl)butyrate)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Sulfo SMPB
APOSBICL201-100MGEA 212 EUR InStock
APOSBICL201-100MG
Sulpho-SMPB (Sulphosuccinimidyl 4-(4-maleimidophenyl)butyrate)
Sulpho-SMPB (Sulphosuccinimidyl 4-(4-maleimidophenyl)butyrate)
Primary amine and Sulphhydryl reactiveSpacer arm -Water soluble
Ref: Bangs, J.D.et.al. (1986) J.Cell.Biol. 103, 255-263
Formule: C₁₈H₁₅N₂O₉S·Na
MW: 458,374 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054981
Numéro CAS: 92921-26-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité