EMCH.HCl (E-Maleimidocaproic acid hydrazine hydrochloride)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BICL224-100MG BICL224-250MG BICL224-1G
APOSBICL224-100MGEA 236 EUR InStock
APOSBICL224-100MG APOSBICL224-250MG APOSBICL224-1G
EMCH.HCl (E-Maleimidocaproic acid hydrazine hydrochloride)
EMCH.HCl (E-Maleimidocaproic acid hydrazine hydrochloride)
Sulphhydryl reactive -Carbohydrate reactive
Formule: C₁₀H₁₅N₃O₃·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07363434
Numéro CAS: 175290-73-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité