D-Allose-1,2,3,4,5,6-13C6 99% min. Isot. 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: D-Allose-UL-13C6
BICL4000-100MG BICL4000-250MG BICL4000-500MG
APOSBICL4000-100MGEA 306 EUR InStock
APOSBICL4000-100MG APOSBICL4000-250MG APOSBICL4000-500MG
D-Allose-1,2,3,4,5,6-13C6 99% min. Isot. 99%
D-Allose-1,2,3,4,5,6-13C6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité