N-D-Glucopyranosyl-5-aminosalicylic acid ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
BICL4006-1MG BICL4006-5MG BICL4006-2MG
APOSBICL4006-1MGEA 561 EUR InStock
APOSBICL4006-1MG APOSBICL4006-5MG APOSBICL4006-2MG
N-D-Glucopyranosyl-5-aminosalicylic acid ≥95%
N-D-Glucopyranosyl-5-aminosalicylic acid
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 123135-21-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité