L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
1,6-Anhydro-2-azido-2-deoxy-β-D-glucopyranose ≥99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BICL4013-1G BICL4013-500MG BICL4013-2G
APOSBICL4013-1GEA 589 EUR InStock
APOSBICL4013-1G APOSBICL4013-500MG APOSBICL4013-2G
1,6-Anhydro-2-azido-2-deoxy-β-D-glucopyranose ≥99%
1,6-Anhydro-2-azido-2-deoxy-β-D-glucopyranose
Formule: C₆H₉N₃O₄
MW: 187.153 g/mol
Point de fusion: 128…129 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD16660958
Numéro CAS: 67546-20-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité