1,6-Anhydro-β-D-glucofuranose ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: AGF
BICL4023-10MG BICL4023-5MG BICL4023-1MG
APOSBICL4023-10MGEA 1040 EUR InStock
APOSBICL4023-10MG APOSBICL4023-5MG APOSBICL4023-1MG
1,6-Anhydro-β-D-glucofuranose ≥98%
1,6-Anhydro-β-D-glucofuranose
Formule: C₆H₁₀O₅
MW: 162,141 g/mol
Point de fusion: 108…110 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD28014054
Numéro CAS: 7425-74-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité