L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzyl-D-ribofuranose ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
BICL4034-1G BICL4034-2G BICL4034-500MG
APOSBICL4034-1GEA 699 EUR InStock
APOSBICL4034-1G APOSBICL4034-2G APOSBICL4034-500MG
1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzyl-D-ribofuranose ≥98%
1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzyl-D-ribofuranose
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 58381-23-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité