D-Cellotriose undecaacetate ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
BICL4057-100MG BICL4057-25MG BICL4057-50MG
APOSBICL4057-100MGEA 1360 EUR InStock
APOSBICL4057-100MG APOSBICL4057-25MG APOSBICL4057-50MG
D-Cellotriose undecaacetate ≥98%
D-Cellotriose undecaacetate
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 17690-94-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité