3,4:5,6-Di-O-isopropylidene-D-glucitol ≥99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3,4:5,6-Di-O-isopropylidene-D-sorbitol
BICL4064-1G BICL4064-5G BICL4064-2G
APOSBICL4064-1GEA 336 EUR InStock
APOSBICL4064-1G APOSBICL4064-5G APOSBICL4064-2G
3,4:5,6-Di-O-isopropylidene-D-glucitol ≥99%
3,4:5,6-Di-O-isopropylidene-D-glucitol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 58846-25-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité