3,4-Dideoxyglucosone-3-ene ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,4-DGE
BICL4066-1MG BICL4066-5MG BICL4066-2MG
APOSBICL4066-1MGEA 517 EUR InStock
APOSBICL4066-1MG APOSBICL4066-5MG APOSBICL4066-2MG
3,4-Dideoxyglucosone-3-ene ≥98%
3,4-Dideoxyglucosone-3-ene
Formule: C₆H₈O₄
MW: 144,125 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02683312
Numéro CAS: 252006-38-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité