2,4-Di-O-acetyl-1,6-anhydro-3-O-benzyl-β-L-idopyranose ≥99%
Fournisseur: Apollo Scientific
BICL4078-250MG BICL4078-100MG
APOSBICL4078-250MGEA 909 EUR InStock
APOSBICL4078-250MG APOSBICL4078-100MG
2,4-Di-O-acetyl-1,6-anhydro-3-O-benzyl-β-L-idopyranose ≥99%
2,4-Di-O-acetyl-1,6-anhydro-3-O-benzyl-β-L-idopyranose
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 61237-60-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité