L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
3,5-Di-O-benzoyl-1,2-O-isopropylidene-α-D-ribofuranose ≥99%
Fournisseur: Apollo Scientific
BICL4087-250MG BICL4087-500MG BICL4087-100MG
APOSBICL4087-250MGEA 475 EUR InStock
APOSBICL4087-250MG APOSBICL4087-500MG APOSBICL4087-100MG
3,5-Di-O-benzoyl-1,2-O-isopropylidene-α-D-ribofuranose ≥99%
3,5-Di-O-benzoyl-1,2-O-isopropylidene-α-D-ribofuranose
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 80244-95-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité