β-D-Glucopyranosyl-glycolaldehyde ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Oxoethyl β-D-glucopyranoside, GG
BICL4107-10MG BICL4107-25MG BICL4107-5MG
APOSBICL4107-10MGEA 532 EUR InStock
APOSBICL4107-10MG APOSBICL4107-25MG APOSBICL4107-5MG
β-D-Glucopyranosyl-glycolaldehyde ≥95%
β-D-Glucopyranosyl-glycolaldehyde
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 136670-93-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité