L-Gulofuranuronic acid, γ-lactone ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: L-Gulofurano-6,3-lactone, L-Guluronolactone
BICL4110-10MG BICL4110-25MG BICL4110-5MG
APOSBICL4110-10MGEA 504 EUR InStock
APOSBICL4110-10MG APOSBICL4110-25MG APOSBICL4110-5MG
L-Gulofuranuronic acid, γ-lactone ≥98%
L-Gulofuranuronic acid, γ-lactone
Point de fusion: 139…141 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 14474-04-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité