4-Methylumbelliferyl β-D-cellohexaoside ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-MU β-D-cellohexaoside
BICL4153-1MG BICL4153-2MG
APOSBICL4153-1MGEA 949 EUR InStock
APOSBICL4153-1MG APOSBICL4153-2MG
4-Methylumbelliferyl β-D-cellohexaoside ≥95%
4-Methylumbelliferyl β-D-cellohexaoside
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 84325-21-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité