Methyl 1,2,3,4-tetra-O-acetyl-α-L-idopyranosyluronate ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-α-L-idopyranuronic acid methyl ester
BICL4163-100MG BICL4163-25MG BICL4163-50MG
APOSBICL4163-100MGEA 1180 EUR InStock
APOSBICL4163-100MG APOSBICL4163-25MG APOSBICL4163-50MG
Methyl 1,2,3,4-tetra-O-acetyl-α-L-idopyranosyluronate ≥98%
Methyl 1,2,3,4-tetra-O-acetyl-α-L-idopyranosyluronate
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 108032-41-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité