1-Deoxy-D-galactitol 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: L-Fucitol, NSC 1957, 6-Deoxy-L-galactitol
BICL4223-1G BICL4223-250MG BICL4223-500MG
APOSBICL4223-1GEA 866 EUR InStock
APOSBICL4223-1G APOSBICL4223-250MG APOSBICL4223-500MG
1-Deoxy-D-galactitol 98+%
1-Deoxy-D-galactitol
Formule: C₆H₁₄O₅
MW: 166,172 g/mol
Point de fusion: 154…155 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00083329
Numéro CAS: 13074-06-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité