2-O-(α-L-Fucopyranosyl)-D-galactose ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-O-(6-deoxy-α-L-galactopyranosyl)-D-galactose, Blood Group H disaccharide
BICL4235-10MG BICL4235-5MG BICL4235-1MG
APOSBICL4235-10MGEA 949 EUR InStock
APOSBICL4235-10MG APOSBICL4235-5MG APOSBICL4235-1MG
2-O-(α-L-Fucopyranosyl)-D-galactose ≥98%
2-O-(α-L-Fucopyranosyl)-D-galactose
Formule: C₁₂H₂₂O₁₀
MW: 326,297 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD07357245
Numéro CAS: 24656-24-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité