2,5-Anhydro-D-mannitol ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: NSC 129241
BICL4243-100MG
APOSBICL4243-100MGEA 219 EUR InStock
APOSBICL4243-100MG
2,5-Anhydro-D-mannitol ≥98%
2,5-Anhydro-D-mannitol
Formule: C₆H₁₂O₅
MW: 164,156 g/mol
Point de fusion: 101…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012443
Numéro CAS: 41107-82-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité