1,4-Anhydro-D-mannitol ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
BICL4260-100MG BICL4260-250MG
APOSBICL4260-100MGEA 447 EUR InStock
APOSBICL4260-100MG APOSBICL4260-250MG
1,4-Anhydro-D-mannitol ≥98%
1,4-Anhydro-D-mannitol
Formule: C₆H₁₂O₅
MW: 164,156 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14702340
Numéro CAS: 7726-97-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité