4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-sucrose ≥97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: α-D-Lactopyranosyl-β-D-fructofuranoside, β-D-Fructofuranosyl 4-O-β-D-galactopyranosyl-α-D-glucopyranoside
BICL4263-5MG BICL4263-1MG BICL4263-2MG
APOSBICL4263-5MGEA 852 EUR InStock
APOSBICL4263-5MG APOSBICL4263-1MG APOSBICL4263-2MG
4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-sucrose ≥97%
4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-sucrose
Formule: C₁₈H₃₂O₁₆
MW: 504,437 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272612
Numéro CAS: 87419-56-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité