Hesperetin 3'-O-β-D-glucuronide ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-(3,4-Dihydro-5,7-dihydroxy-4-oxo-2H-1-benzopyran-2-yl)-2-methoxyphenyl β-D-glucopyranosiduronic acid
BICL4274-10MG BICL4274-5MG BICL4274-1MG
APOSBICL4274-10MGEA 490 EUR InStock
APOSBICL4274-10MG APOSBICL4274-5MG APOSBICL4274-1MG
Hesperetin 3'-O-β-D-glucuronide ≥95%
Hesperetin 3'-O-β-D-glucuronide
Formule: C₂₂H₂₂O₁₂
MW: 478,403 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD28122831
Numéro CAS: 1237479-05-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité