1,5-Anhydro-β-D-xylofuranose ≥97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,4-Anhydro-α-D-xylopyranose, Xylosan
BICL4285-10MG BICL4285-25MG
APOSBICL4285-10MGEA 490 EUR InStock
APOSBICL4285-10MG APOSBICL4285-25MG
1,5-Anhydro-β-D-xylofuranose ≥97%
1,5-Anhydro-β-D-xylofuranose
Formule: C₅H₈O₄
MW: 132,115 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28122838
Numéro CAS: 51246-91-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité