4-O-α-D-Galactopyranosyl-D-sucrose ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Nigellamose, β-D-Fructofuranosyl 4-O-α-D-galactopyranosyl-α-D-glucopyranoside
BICL4294-5MG BICL4294-1MG BICL4294-2MG
APOSBICL4294-5MGEA 782 EUR InStock
APOSBICL4294-5MG APOSBICL4294-1MG APOSBICL4294-2MG
4-O-α-D-Galactopyranosyl-D-sucrose ≥95%
4-O-α-D-Galactopyranosyl-D-sucrose
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 155154-22-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité