Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cellobiulose ≥95%

Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-O-β-D-Glucopyranosyl-D-fructose

BICL4295-2MG BICL4295-5MG BICL4295-1MG
APOSBICL4295-2MGEA 434 EUR InStock
APOSBICL4295-2MG APOSBICL4295-5MG APOSBICL4295-1MG
Cellobiulose ≥95%
Cellobiulose


Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 26391-66-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité