6-O-(α-D-Galactopyranosyl)-D-galactopyranose ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
BICL4303-10MG BICL4303-25MG BICL4303-50MG
APOSBICL4303-10MGEA 434 EUR InStock
APOSBICL4303-10MG APOSBICL4303-25MG APOSBICL4303-50MG
6-O-(α-D-Galactopyranosyl)-D-galactopyranose ≥95%
6-O-(α-D-Galactopyranosyl)-D-galactopyranose
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 902-54-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité