2,5-Anhydro-L-iditol ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
BICL4321-10MG BICL4321-25MG BICL4321-5MG
APOSBICL4321-10MGEA 580 EUR InStock
APOSBICL4321-10MG APOSBICL4321-25MG APOSBICL4321-5MG
2,5-Anhydro-L-iditol ≥98%
2,5-Anhydro-L-iditol
Formule: C₆H₁₂O₅
MW: 164,156 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09702436
Numéro CAS: 28218-55-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité