4-Methylphenyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
BICL4352-1G BICL4352-5G BICL4352-2G
APOSBICL4352-1GEA 337 EUR InStock
APOSBICL4352-1G APOSBICL4352-5G APOSBICL4352-2G
4-Methylphenyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥98%
4-Methylphenyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-glucopyranoside
Formule: C₂₀H₂₂O₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13182352
Numéro CAS: 868241-49-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité