4-Methylphenyl 3-O-benzoyl-4,6-O-benzylidene-1-thio-α-D-mannopyranoside ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Thiocresyl 3-O-benzoyl-4,6-O-benzylideneylidene-α-D-mannopyranoside, Tolyl 3-O-benzoyl-4,6-O-benzylidene-1-thio-α-D-mannopyranoside
BICL4359-100MG BICL4359-250MG BICL4359-500MG
APOSBICL4359-100MGEA 560 EUR InStock
APOSBICL4359-100MG APOSBICL4359-250MG APOSBICL4359-500MG
4-Methylphenyl 3-O-benzoyl-4,6-O-benzylidene-1-thio-α-D-mannopyranoside ≥98%
4-Methylphenyl 3-O-benzoyl-4,6-O-benzylidene-1-thio-α-D-mannopyranoside
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité