Methyl β-D-maltopyranoside ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 4-O-α-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranoside, NSC 231821
BICL4360-1G BICL4360-2G
APOSBICL4360-1GEA 906 EUR InStock
APOSBICL4360-1G APOSBICL4360-2G
Methyl β-D-maltopyranoside ≥95%
Methyl β-D-maltopyranoside
Formule: C₁₃H₂₄O₁₁
MW: 356,323 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD28397807
Numéro CAS: 744-05-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité