Methyl 2,3,6,2',3',4',6'-hepta-O-acetyl-β-D-maltopyranoside ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2,3,6-tri-O-acetyl-4-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-α-D-glucopyranosyl)-β-D-glucopyranoside
BICL4361-1G BICL4361-2G BICL4361-500MG
APOSBICL4361-1GEA 768 EUR InStock
APOSBICL4361-1G APOSBICL4361-2G APOSBICL4361-500MG
Methyl 2,3,6,2',3',4',6'-hepta-O-acetyl-β-D-maltopyranoside ≥98%
Methyl 2,3,6,2',3',4',6'-hepta-O-acetyl-β-D-maltopyranoside
Formule: C₂₇H₃₈O₁₈
MW: 650,58 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28397808
Numéro CAS: 13223-83-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité