(3R,4R)-3,4-dihydroxycyclohexa-1,5-diene-1-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (3R,4R)-3,4-dihydroxycyclohexa-1,5-diene-1-carboxylic acid
BICR104-1G BICR104-500MG
APOSBICR104-1GEA 1080 EUR InStock
APOSBICR104-1G APOSBICR104-500MG
(3R,4R)-3,4-dihydroxycyclohexa-1,5-diene-1-carboxylic acid
(3R,4R)-3,4-dihydroxycyclohexa-1,5-diene-1-carboxylic acid
Formule: C₇H₈O₄
MW: 156,136 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797325
Numéro CAS: 108646-25-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité