4-Br debranone
Fournisseur: Apollo Scientific
BICR144-10MG BICR144-50MG
APOSBICR144-10MGEA 346 EUR InStock
APOSBICR144-10MG APOSBICR144-50MG
4-Br debranone
4-Br debranone
Formule: C₁₁H₉BrO₃
MW: 269,091 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28556859
Numéro CAS: 1332863-94-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité