5-Bromo-4-chloro-3-indolyl α-D-N-acetylneuraminic acid sodium salt
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BICS0105-10MG BICS0105-25MG BICS0105-50MG
APOSBICS0105-10MGEA 125 EUR InStock
APOSBICS0105-10MG APOSBICS0105-25MG APOSBICS0105-50MG
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl α-D-N-acetylneuraminic acid sodium salt
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl α-D-N-acetylneuraminic acid sodium salt
Formule: C₁₉H₂₁BrClN₂O₉·Na
Point de fusion: >183 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00792680
Numéro CAS: 160369-85-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité