Disodium 4,4'-diisothiocyanato-2,2'-stilbenedisulphonate hydrate
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSBID2117-500MGEA 143 EUR InStock
APOSBID2117-500MG APOSBID2117-100MG APOSBID2117-1G
Disodium 4,4'-diisothiocyanato-2,2'-stilbenedisulphonate hydrate
Disodium 4,4'-diisothiocyanato-2,2'-stilbenedisulphonate hydrate
A negatively charged homobifunctional cross-linkingreagent. Can be used in cell transport studies.
Formule: C₁₆H₈N₂O₆S₄·2Na·H₂O
MW: 516,499 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00149576
Numéro CAS: 207233-90-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité