Dovitinib lactate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: CHIR-258, TKI-258, 4-Amino-5-fluoro-3-(6-(4-methylpiperazin-1-yl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)quinolin-2(1H)-one 2-hydroxypropanoate
BIFK0016-5MG
APOSBIFK0016-5MGEA 69.6 EUR InStock
APOSBIFK0016-5MG
Dovitinib lactate
Dovitinib lactate
Lactate Salt, >99%
Formule: C₂₁H₂₁FN₆O·C₃H₆O₃
MW: 482,507 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD16038905
Numéro CAS: 692737-80-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité