Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3,4,6-Tetrachloro-3-6-diphenylglycouril

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Iodo-Gen®NSC 4462

APOSBII100-1GEA 256 EUR InStock
APOSBII100-1G
1,3,4,6-Tetrachloro-3-6-diphenylglycouril
1,3,4,6-Tetrachloro-3-6-diphenylglycouril
Iodination reagent

Ref: Fraker,P.J. and Speck, J.C. (1978) Biophys.Comm. 80, 849-857


Formule: C₁₆H₁₀Cl₄N₄O₂
MW: 432,088 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00027367
Numéro CAS: 51592-06-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité